Principaux documents
AMBH996F2B8C
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((3-hydroxypyridin-2-yl)oxy)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-(3-hydroxypyridin-2-yloxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-2-13-8(12)6-14-9-7(11)4-3-5-10-9/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Clé InChI
ABMQGSICTIPMKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html