Principaux documents
AMBH996F29FF
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-9-11(4-7-13-8-5-11)10-3-1-2-6-14-10/h1-3,6,13H,4-5,7-8H2
Clé InChI
VXQVGWZSCZUOKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html