Documents
AMBH996F29FD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
GRVCMDLDRVEOSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html