Principaux documents
AMBH996F2932
Ambeed, Inc.
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-2-one 2,2,2-trifluoroacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1,7-diazaspiro[4.4]nonan-2-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H12N2O.C2HF3O2/c10-6-1-2-7(9-6)3-4-8-5-7;3-2(4,5)1(6)7/h8H,1-5H2,(H,9,10);(H,6,7)
Clé InChI
VXBWFTBSMZXDLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1566649-47-5.html