Principaux documents
AMBH996F28E4
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-1-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
IZVIJYFRXDQEOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5463-76-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :