Principaux documents
AMBH996F27C5
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)9-6-7(2)11-12(9)8-4-5-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
FJQPWWDZZJLDND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/844872-73-7.html