Principaux documents
AMBH996F2479
Ambeed, Inc.
6-Ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-7-3-4-10-8(5-7)6-9(12(15)16)11(14)13-10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
TXWUFMDSIXFBPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1249477-24-4.html
Synonym
6-Ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :