Principaux documents
AMBH996F2469
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(dimethylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)15(10,13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
APKXHLLIVVSYMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190711-50-3.html