Principaux documents
AMBH996F2407
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.88
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BBrO2/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
Clé InChI
RJGXQMYJURBWIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451391-45-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1451391-45-9.html