Principaux documents
AMBH990F7646
Ambeed, Inc.
2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
KZFOEWNXVAZSDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84100-84-5.html