Key Documents
AMBH990F758F
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-12-5-7(6-13)9-4-8(11)2-3-10(9)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZBZJEWSFESAGMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/441715-30-6.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/441715-30-6.html