Principaux documents
AMBH990F7514
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-8(9(10,11)12)3-2-7(6)5-13/h2-5H,1H3
Clé InChI
KOTSMKHJROJDLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888739-67-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/888739-67-1.html