Principaux documents
AMBH990F7405
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.81
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF3NO2/c8-4-2-12-5(6(9,10)11)1-3(4)7(13)14/h1-2,13-14H
Clé InChI
OBSKOYIEHGFTFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-57-5.html