AMBH990F729E
Ambeed, Inc.
5-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Iupac Name
5-(4-fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
PMDKRVJPWNBFEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :