Principaux documents
AMBH990F7157
Ambeed, Inc.
tert-butyl 3-(3-hydroxypropyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-hydroxypropyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-9(8-12)5-4-6-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
GTUCWIHPIAGCEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158602-43-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements