Key Documents
AMBH990F6BD0
Ambeed, Inc.
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.39
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO3/c1-12-5-2-4(7(10)11)3-9-6(5)8/h2-3,10-11H,1H3
Clé InChI
OJBRJRLOQQAEOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html