Principaux documents
AMBH990F6A8A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-chloropyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.44
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-chloropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO/c6-4-3(7)1-2-8-5(4)9/h1-2H,(H,8,9)
Clé InChI
XILIPMFTKVCHLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1804897-66-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1804897-66-2.html