Principaux documents
AMBH990F6A04
Ambeed, Inc.
(2-Methyl-5-(pyridin-3-ylmethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-5-(3-pyridinylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H14BNO3/c1-10-4-5-12(7-13(10)14(16)17)18-9-11-3-2-6-15-8-11/h2-8,16-17H,9H2,1H3
Clé InChI
JKXCWLURXQKYOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096333-07-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :