Principaux documents
AMBH990F6930
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-chloropyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.77
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-10(14)15-4-5-16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
IJINSJSWDSHUBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313654-83-0.html