Principaux documents
AMBH990F65D3
Ambeed, Inc.
15-Bromopentadecan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
15-bromo-1-pentadecanol
Inchi Code
1S/C15H31BrO/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h17H,1-15H2
Clé InChI
NFKUZUMZRQLYCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59101-27-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :