Principaux documents
AMBH990F60E1
Ambeed, Inc.
Cyanomethyl dimethylcarbamodithioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyanomethyl dimethyldithiocarbamate
Inchi Code
1S/C5H8N2S2/c1-7(2)5(8)9-4-3-6/h4H2,1-2H3
Clé InChI
LVCZXSPJNILIPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61540-35-0.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61540-35-0.html