Principaux documents
AMBH990F608B
Ambeed, Inc.
1-(Adamantan-1-ylmethyl)-5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)methyl)-5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C21H33BN2O2/c1-14-18(22-25-19(2,3)20(4,5)26-22)12-23-24(14)13-21-9-15-6-16(10-21)8-17(7-15)11-21/h12,15-17H,6-11,13H2,1-5H3
Clé InChI
XNIJJGBXXBCFFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1430845-70-7.html
Synonym
1-(((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)methyl)-5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1430845-70-7.html