Principaux documents
AMBH990F6078
Ambeed, Inc.
Potassium ((cyclohexylamino)methyl)trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium [(cyclohexylamino)methyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H14BF3N.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h7,12H,1-6H2;/q-1;+1
Clé InChI
GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888711-52-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :