AMBH98C8E5F7
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-6-4-8-1-2-10(5)6/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
FXBLRUPBVBHCTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :