Principaux documents
AMBH98C8E51B
Ambeed, Inc.
4-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-methoxy-1-methylethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-9(8-13-2)14-11-5-3-10(7-12)4-6-11/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
HUUDLFUCYVENAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863488-78-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/863488-78-2.html