Principaux documents
AMBH98C8E3C0
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15,17H
Clé InChI
YEDFEBOUHSBQBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1621-55-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements