Principaux documents
AMBH98C8E39E
Ambeed, Inc.
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-5-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
IZIWHSYVQDJETA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885518-92-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885518-92-3.html