Principaux documents
AMBH98C8E38B
Ambeed, Inc.
N-Methyl-6-nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-6-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-9-8-10-6-3-2-5(11(12)13)4-7(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
JMSNXQWUGURTSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132509-67-2.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132509-67-2.html