Principaux documents
AMBH98C8E305
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.07
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9IN2O2/c1-3-12-7(11)5-4-10(2)9-6(5)8/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VKQPNWRQKHYCFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/799835-39-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :