Principaux documents
AMBH98C8E2BD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethoxythiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxy-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNOS/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WWAHHXIZNAPEBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240816-34-6.html