Principaux documents
AMBH98C8E1B1
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(chlorocarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.83
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-4-(chlorocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,12-13H
Clé InChI
OYBLIGPPYFOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850589-38-7.html