Principaux documents
AMBH98C8E181
Ambeed, Inc.
(2,3-Dichloro-4-isobutoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dichloro-4-isobutoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BCl2O3/c1-6(2)5-16-8-4-3-7(11(14)15)9(12)10(8)13/h3-4,6,14-15H,5H2,1-2H3
Clé InChI
DPYMREBBALMFOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-79-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-79-0.html