Principaux documents
AMBH98C8E0EE
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO3S/c1-17-11-6-5-10(13)9-12(11)18(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
Clé InChI
JEBKVIMEQBQNPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/295360-83-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :