Principaux documents
AMBH98C8E0BB
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)6-3-11-8-7(10)4-12-13(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
JXEWHTHFTOYWHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263060-07-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1263060-07-6.html