Key Documents
AMBH98C8DEAF
Ambeed, Inc.
(2,4-Difluoro-3-propoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-3-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF2O3/c1-2-5-15-9-7(11)4-3-6(8(9)12)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
Clé InChI
BUFQSDWLWIWVKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html