Principaux documents
AMBH98C8DDFB
Ambeed, Inc.
1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(dihydroxyboryl)benzoyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16BNO5/c16-12(9-1-3-11(4-2-9)14(19)20)15-7-5-10(6-8-15)13(17)18/h1-4,10,19-20H,5-8H2,(H,17,18)
Clé InChI
URCVWENBDSHRDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-02-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :