Key Documents
AMBH98C8DDBE
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.39
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
GEQUDJQVXRZIIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944128-92-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944128-92-1.html