Principaux documents
AMBH98C8DDA4
Ambeed, Inc.
(5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-[(ethylamino)carbonyl]-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c1-2-12-9(13)6-3-4-8(11)7(5-6)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
QJQODUQVWPKFJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-45-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :