Key Documents
AMBH98C8DD8E
Ambeed, Inc.
2,5-Dichlorothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3HCl2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
Clé InChI
XPJACWOWEJJYRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html