Principaux documents
AMBH98C8DD8D
Ambeed, Inc.
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzo[c][1,2,5]oxadiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
NGPYWZBQSYAKKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32863-21-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/32863-21-1.html