Principaux documents
AMBH98C8DD58
Ambeed, Inc.
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-1-3-8(4-2-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,9H2
Clé InChI
IIPIRJPTGGFWIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :