Principaux documents
AMBH98C8DCD9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H6ClN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
Clé InChI
FRXHUIQTYMOZLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110580-44-4.html
Synonym
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements