Principaux documents
AMBH98C8DC4A
Ambeed, Inc.
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h2,7H,1H2
Clé InChI
FLYOCGYCIHPZRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/204513-31-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements