Principaux documents
AMBH98C8DC33
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylnicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MOCUEPIHCCYSMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060804-74-1.html