Principaux documents
AMBH98C8D892
Ambeed, Inc.
5-Iodofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-iodo-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C5H3IO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
UKRYIKCRRFOEOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-11-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements