Principaux documents
AMBH98C8D579
Ambeed, Inc.
N-(4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)butan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2/c1-6-7-10-20-12-13-8-9-14(19)11-15(13)18-21-16(2,3)17(4,5)22-18/h8-9,11,20H,6-7,10,12H2,1-5H3
Clé InChI
GJEPQRJVLKTPFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-98-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-98-3.html