Principaux documents
AMBH98C8D4E1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8-7-9(11)5-6-10(8)12-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FCBPYBOOXFYKJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/749932-54-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :