Principaux documents
AMBH98C8D4DC
Ambeed, Inc.
4-(3-Bromopropoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.91
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(3-bromopropoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BBrO3/c11-6-1-7-14-9-4-2-8(3-5-9)10(12)13/h2-5,12-13H,1,6-7H2
Clé InChI
BKESUWDVKSJULT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-33-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements