Principaux documents
AMBH9884D4A9
Ambeed, Inc.
6-Amino-2-methylisoindolin-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-amino-2-methyl-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-5-6-2-3-7(10)4-8(6)9(11)12/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
CDYSDJOORITTLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69189-26-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements