Principaux documents
AMBH9884D3F9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-4-5(2)12-8-6(4)7(9)10-3-11-8/h3H,1-2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
NVVPXBSOUBMECG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82703-38-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82703-38-6.html